Merck
NY0509050
Filtro de rede de náilon
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de náilon, tamanho de poro de 5,0 μm
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
Nylon
descrição
Filter code NY05
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
diâmetro do filtro
90 mm
diâmetro da membrana
90 mm
espessura
50 μm
tamanho de poro
5.0 μm
Descrição geral
Filtros de náilon são compatíveis com uma ampla gama de solventes. Existem dois tipos disponíveis: 1) Filtros de membrana de náilon com tamanhos de poro variando de 0,20 a 1,2 µm, e 2) Filtros de rede tecidos com aberturas de malha variando de 5 a 180 µm. <br /><br />Nosso filtro de rede tecido de náilon de 5 µm (NY054700) é comumente usado na indústria automotiva para análise de limpeza. <br /><br />Características & Benefícios:<br />
  • Ampla gama de tamanhos de poro disponíveis <br />
  • Resistentes a solventes agressivos
Aplicações:<br />remoção de partículas e clarificação; filtração de solventes; análise de partículas; monitoramento da pintura; análise de limpeza automotiva
Aplicação
  • Coleta de algas e células
  • Análise de partículas
  • Filtração de partículas grandes
  • Toxicologia e triagem de medicamentos em C. elegans e peixe-zebra
  • Filtro de fundo para sistemas de imagem de partículas
  • Pré-filtração de solventes
Monitoramento de pintura