Merck
NY1104700
Filtro de rede de náilon
greener alternative
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de nylon, tamanho de poro de 11,0 μm
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
Nylon membrane
plain filter
white filter
descrição
11.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
65 μm
tamanho de poro
11.0 μm pore size
6 % porosity
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
NY1102500NY1109000NY1002500
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
material
Nylon membrane, white filter, plain filter
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
pore size
11.0 μm pore size, 6 % porosity
pore size
11.0 μm pore size, 6 % porosity
pore size
11.0 μm pore size, 6 % porosity
pore size
10.0 μm pore size, 6 % porosity
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Descrição geral
Código do filtro: NY11
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que foram reprojetados para permitir soluções de pesquisa mais sustentáveis. As caixas externas & internas contendo os discos de membrana são feitas de material biocircular alocado usando a abordagem de equilíbrio de massa ISCC. Clique aqui para obter mais informações.
Filtros de náilon são compatíveis com uma ampla gama de solventes. Existem dois tipos disponíveis: 1) Filtros de membrana de náilon com tamanhos de poro variando de 0,20 a 1,2 µm, e 2) Filtros de rede tecidos com aberturas na malha variando de 5 a 180 µm.
O nosso filtro de rede tecido de náilon de 5 µm (NY054700) é comumente usado na indústria automotiva para análise de limpeza.
Características & Benefícios:
•Ampla gama de tamanhos de poro disponíveis
•Resistentes a solventes agressivos
Aplicações:
remoção de partículas e clarificação; filtração de solventes; análise de partículas; monitoramento da pintura; análise de limpeza automotiva
Tipo de filtro: Filtro de rede
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Aplicação
  • Coleta de algas e células
  • Análise de partículas
  • Filtração de partículas grandes
  • Toxicologia e triagem de medicamentos em C. elegans e peixe-zebra
  • Filtro de fundo para sistemas de imagem de partículas
  • Pré-filtração de solventes
Monitoramento de pintura
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13