Sobre este item
Pular para
Materiais
Nylon membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
50 μm
tamanho de poro
41 % porosity
60.0 μm pore size
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | NY6000010 | NY6002500 | NY6009000 |
|---|---|---|---|
| pore size 41 % porosity, 60.0 μm pore size | pore size 41 % porosity, 60.0 μm pore size | pore size 41 % porosity, 60.0 μm pore size | pore size 41 % porosity, 60.0 μm pore size |
| parameter 100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C) | parameter 100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C) | parameter 100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C) | parameter 100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C) |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| material Nylon membrane, white filter, plain filter | material Nylon membrane, plain filter, white filter | material Nylon membrane, plain filter, white filter | material Nylon membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Descrição geral
O nosso filtro de rede tecido de náilon de 5 µm (NY054700) é comumente usado na indústria automotiva para análise de limpeza.
Características e benefícios:
•Ampla gama de tamanhos de poro disponíveis
•Resistentes a solventes agressivos
Aplicações:
remoção de partículas e clarificação; filtração de solventes; análise de partículas; monitoramento de tinta; análise de limpeza automotiva
Aplicação
- Coleta de algas e células
- Análise de partículas
- Filtração de partículas grandes
- Toxicologia e triagem de medicamentos em C. elegans e peixe-zebra
- Filtro de fundo para sistemas de imagem de partículas
- Pré-filtração de solventes
Monitoramento de pintura
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13