The expression level of the beta2 and alpha2 adrenergic receptors have not been determined for the INS-1 832/13 Rat Insulinoma Cell Line.
Selecione um tamanho
Sobre este item
Pular para
Nome do produto
Linhagem celular de Insulinoma de rato INS-1 832/13, INS-1 832/13 rat insulinoma cell line is a useful model for insulin secretion regulation and pancreatic islet beta-cell function studies.
biological source
rat
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
1 of 4
Este Item | SCC208 | 124014 | 420130 |
|---|---|---|---|
| biological source rat | biological source rat | biological source - | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in wet ice |
Preparation Note
Analysis Note
• As células são testadas como negativas para doenças infecciosas por um painel TRANSPARENTE abrangente de camundongos/ratos pelos Serviços de Diagnóstico de Animais da Charles River.
• As células são verificadas como sendo de origem de ratos e negativas para contaminação entre espécies de camundongos, hamster chinês, hamster sírio dourado, primatas humanos e não humanos (NHP), conforme avaliado por um painel TRANSPARENTE de contaminação pelos Serviços de Diagnóstico de Animais da Charles River.
• As células são negativas para contaminação por micoplasma.
Application
Metabolismo
Diabetes
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
General description
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Conteúdo relacionado
-
Hej, we are considering to purchase your INS-1 cell line. Is it known, if it expresses beta2 and alfa2 adrenergic receptors? Thank you!
1 answer-