Merck
YY3009053
Anéis de vedação do tipo O-ring, armação para filtro de 90 mm, PTFE
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
NACRES:
NB.24
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
PTFE O-ring
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with Stainless Steel Filter Holder, 90mm
Condições de expedição
ambient
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
YY2229353XX4504710XX4504705
material
PTFE O-ring
material
PTFE
material
PTFE O-ring
material
fluoroelastomer (PTFE-treated)
compatibility
for use with Stainless Steel Filter Holder, 90mm
compatibility
for use with 293-mm Stainless Steel Sanitary Filter Holder
compatibility
for use with 47-mm HP Filter Holder
compatibility
for use with 47-mm HP Filter Holder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Descrição geral
Os suportes de filtro de aço inoxidável são projetados para ultralimpeza ou esterilização de líquidos ou gases por filtração sob pressão. As telas de suporte com faces de PTFE permitem a autoclavagem com as membranas montadas.
YY3009000 Suporte de filtro, 90 mm, aço inoxidável
Peças sobressalentes
XX2504705 Adaptador de mangueira, NPTM de 1/4 de pol. para D.I. de 3/8 de pol.
XX4204708 Válvula de ventilação/escape
YY3009053 Anéis de vedação do tipo O-ring, armação do filtro de 90 mm, PTFE
YY3009054 Tela de suporte, revestida com PTFE
YY2209058 Suporte para dreno, 90 mm
YY2209059 Pés de apoio