Merck
72015
Sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]borate trihydrate
Selectophore
Sinônimo(s):
HFPB, Tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]boron sodium
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 2.476,00
R$ 2.476,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C56H36BF48NaO8 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
1836.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
descrição
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].COC(c1cc(cc(c1)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C56H36BF48O8.Na.3H2O/c1-106-33(41(58,59)60,42(61,62)63)21-9-22(34(107-2,43(64,65)66)44(67,68)69)14-29(13-21)57(30-15-23(35(108-3,45(70,71)72)46(73,74)75)10-24(16-30)36(109-4,47(76,77)78)48(79,80)81,31-17-25(37(110-5,49(82,83)84)50(85,86)87)11-26(18-31)38(111-6,51(88,89)90)52(91,92)93)32-19-27(39(112-7,53(94,95)96)54(97,98)99)12-28(20-32)40(113-8,55(100,101)102)56(103,104)105;;;;/h9-20H,1-8H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
chave InChI
HQYSIIBSDLWUEX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Lipophilic ion exchanger for ion-selective membrane electrodes[1]; Lipophilic salt as additive in membrane electrodes[2]
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G.H. Zhang et al.
Analytical Chemistry, 62, 1644-1644 (1990)
Takashi Katsu et al.
Analytica chimica acta, 620(1-2), 50-54 (2008-06-19)
Although a previous study [S.S.M. Hassan, M.A. Ahmed, M.M. Saoudi, Anal. Chem. 57 (1985) 1126] had shown that a caffeine-sensitive electrode made with picrylsulfonate and 1-octanol as a cation-exchanger and a solvent mediator, respectively, had a wide working pH range
Deepthi Menon et al.
Analytical biochemistry, 433(2), 132-136 (2012-10-18)
This study reports the development of a new assay for the rapid determination of protein glutathionylation in tissues and cell lines using commercially available reagents and standard instrumentation. In this method cells are homogenized in the presence of N-ethylmaleimide to
T. Rosatzin et al.
Analytica Chimica Acta, 280, 197-197 (1993)
Philip G Board et al.
Analytical biochemistry, 420(2), 177-181 (2011-10-18)
γ-Glutamylcyclotransferase (GGCT) is a component of the γ-glutamyl cycle and specifically cleaves γ-glutamyl-amino acid dipeptides to release the free amino acid and 5-oxoproline. The action of GGCT in glutathione synthetase-deficient patients results in the accumulation of high levels of 5-oxoproline.