Selecione um tamanho
R$ 3.072,00
R$ 3.072,00
Sobre este item
Pular para
Nome do produto
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate tris salt, ≥97% (HPLC), powder
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O6P.C4H11NO3/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13);6-8H,1-3,5H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
chave InChI
CLDDYJFNXTUHIN-MCDZGGTQSA-N
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | A9376 | A0386 | A9501 |
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source yeast | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥93% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.5% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color - | color - | color white |
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?