Sobre este item
Pular para
Nome do produto
L-Aspartic acid potassium salt, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](C([O-])=O)CC(O)=O.[K+]
InChI
1S/C4H7NO4.K/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
chave InChI
TXXVQZSTAVIHFD-DKWTVANSSA-M
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | 11195 | A6683 | 11240 |
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder or crystals |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (NT) |
| color white | color white | color white | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Descrição geral
Aplicação
- to prepare perforated patch-clamp intracellular solution
- in serum glutamate–oxaloacetate transaminase (SGOT) assay
- as a component in an internal solution (IS) for mitoflash assay to detect mitochondrial flashes in permeabilized cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
used together
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms