Merck
APOAF
Kit de detecção de apoptose com anexina V com FITC
Sinônimo(s):
Annexin V-FITC, Apoptosis probe FITC
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
20 TEST
R$ 1.791,00
60 TEST
R$ 6.289,00
R$ 1.791,00
Previsão de entrega em08 de janeiro de 2026Detalhes
Sobre este item
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352207
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
usage
(20 tests)
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
flow cytometry: suitable
application(s)
cell analysis
detection
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
APOACS7111QIA39
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
usage
(20 tests)
usage
sufficient for 200 tests
usage
-
usage
sufficient for 50 tests
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
-
packaging
-
application(s)
cell analysis
detection
application(s)
cell analysis
detection
application(s)
-
application(s)
-
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Application
O kit de detecção de apoptose com anexina V com FITC foi utilizado:
  • na coloração de células neoplásicas de próstata LNCaP para medir a atividade de extratos de G. lucidum durante o tratamento do câncer de próstata.[1]
  • para marcação de células tumorais para estudar a atividade inibitória de DBP-maf (proteína ligada à vitamina D-fator de ativação de macrófagos) em células de tumor de próstata.[2]
  • para medição indireta da atividade de flipase.[3]
Features and Benefits
Detecta apoptose antes no processo que os ensaios à base de DNA, como TUNEL.
  • Marcação rápida das células. A coloração das células leva apenas 10 minutos.
  • Não é necessário fixar ou processar as células, reduzindo o tempo de detecção e permitindo que as células sejam usadas em estudos posteriores.
  • O corante secundário de iodeto de propídio está incluído no kit para diferenciar células apoptóticas de células viáveis e necróticas.
General description
O kit de anexina V com FITC permite a detecção fluorescente da anexina V ligada a células apoptóticas e a determinação quantitativa por citometria de fluxo. O kit de anexina V com FITC usa anexina V conjugada com isotiocianato de fluoresceína (FITC) para marcar os sítios de fosfatidilserina na superfície da membrana. O kit inclui iodeto de propídio (IP) para marcar o DNA celular em células necróticas em que a membrana celular foi totalmente danificada. Essa combinação permite a diferenciação entre as células apoptóticas prematuras (positivas para anexina V positivo, negativas para IP), as células necróticas (positivas para anexina V, positivas para IP) e as células viáveis (negativas para anexina V, negativas para IP).
Other Notes
Permita que todos os componentes atinjam a temperatura ambiente antes do uso.
Related product
Nº do produto
Descrição
Preços
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Denise C Arruda et al.
The Journal of biological chemistry, 287(18), 14912-14922 (2012-02-16)
Complementarity-determining regions (CDRs) from monoclonal antibodies tested as synthetic peptides display anti-infective and antitumor activities, independent of the specificity of the native antibody. Previously, we have shown that the synthetic peptide C7H2, based on the heavy chain CDR 2 from
Jing-Fang Hong et al.
Molecular medicine reports, 13(6), 4541-4548 (2016-04-16)
The aim of the present study was to investigate the in vitro and in vivo anticancer and apoptotic effects of taraxerol acetate in U87 human glioblastoma cells. The effects on cell cycle phase distribution, cell cycle-associated proteins, autophagy, DNA fragmentation and cell migration were
Peter A Gillis et al.
Journal of virology, 83(4), 1767-1777 (2008-12-17)
The herpes simplex virus type 1 (HSV-1) protein ICP27 has been implicated in a variety of functions important for viral replication including host shutoff, viral gene expression, activation of mitogen-activated protein kinases p38 and Jun N-terminal protein kinase (JNK), and
Maria Camats et al.
PloS one, 3(8), e2926-e2926 (2008-08-14)
H-Ras pre-mRNA undergoes an alternative splicing process to render two proteins, namely p21 H-Ras and p19 H-Ras, due to either the exclusion or inclusion of the alternative intron D exon (IDX), respectively. p68 RNA helicase (p68) is known to reduce
Monika Kallubai et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 37(3), 623-640 (2018-01-30)
Our study focus on the biological importance of synthesized 5β-dihydrocortisol (Dhc) and 5β-dihydrocortisol acetate (DhcA) molecules, the cytotoxic study was performed on breast cancer cell line (MCF-7) normal human embryonic kidney cell line (HEK293), the IC50 values for MCF-7 cells
Artigos
Discover cell culture applications for hormones including insulin and dexamethasone. Explore high-quality supplements.
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. When using Product APOAF, Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit, I have cells that are Annexin V FITC negative and PI positive.  What are these cells?
    1 answer
    1. It is not possible to have cells that are PI positive without the cells also being positive for Annexin V binding.  Cells are PI positive because the membrane has been compromised.  If this is the case, Annexin V can also enter the cell and bind to the PS on the internal cell membrane. The gating on the histogram for the FITC channel should be changed so that all cells that are PI positive are also Annexin V positive.
      Helpful?
  2. Can I use Product APOAF, Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit, to differentiate cells that are dead due to necrosis or apoptosis?
    1 answer
    1. When using a kinetic study (various time points), you can show the progression of the cells from viable (annexin V FITC negative, PI negative), to annexin FITC positive, PI negative (membrane flip) to annexin V FITC positive, PI positive (dead).  If there are cells that are double positive when starting, it is not possible to guarantee that the cell death occurred due to apoptosis with this assay.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Can Product APOAF, Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit be used on fixed cells?
    1 answer
    1. No. Product APOAF, Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit must be performed on live cells in order to measure Apoptosis. The assay is based on the externization of phosphatidylserine from the inner cell membrane to the outer cell membrane.  If the membrane is preturbed due to fixation, non-speciifc staining of the inner cell membrane might occur
      Helpful?
  5. When using the Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit, Product APOAF, can I use any buffer for resuspending my cells?
    1 answer
    1. The binding buffer included in the kit needs to be used for resuspending cells.  The buffer contains calcium chloride at a final (1X) concentration of 2.5 mM which is necessary for the binding of annexin V to phosphatidylserine.
      Helpful?
  6. What wavelength do I use to detect Annexin V-FITC and Propidium Iodide when using Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit, Product APOAF?
    1 answer
    1. Annexin V FITC will have a maximum emission of 528 nm. This can be measured in the standard FITC Channel on a flow cytometer (FL1).  Propidium Iodide has a maximum emission of 620 nm.  This is measured on the short red channel on a flow cytometer (FL2 or FL3).