Merck
C5533
Human Collagen Type IV
from human placenta, powder, suitable for cell culture
Collagen from human placenta
Sinônimo(s):
Colágeno tipo 4
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.444,00
R$ 1.444,00
Previsão de entrega em08 de janeiro de 2026Detalhes
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Colágeno, Bornstein and Traub Type IV, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human placenta
product line
BioReagent
form
powder
packaging
pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubility
acetic acid: 0.5-2.0 mg/mL (Dissolve for several hours at 2-8 °C, occasionally swirling.)
binding specificity
Peptide Source: Collagen Type IV
storage temp.
−20°C
Quality Level
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
H4417C7521C8374
Colágeno Bornstein and Traub Type IV, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C5533
Colágeno
Colágeno Bornstein and Traub Type IV, solution, suitable for cell culture, High Performance
Sigma-Aldrich
H4417
Colágeno
Colágeno Bornstein and Traub Type IV, powder
Sigma-Aldrich
C7521
Colágeno
Colágeno Bornstein and Traub Type IV, powder
Sigma-Aldrich
C8374
Colágeno
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solution
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 5 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
binding specificity
Peptide Source: Collagen Type IV
binding specificity
-
binding specificity
-
binding specificity
-
Application
Colágeno da placenta humana foi usado:
  • para solubilizar a matriz extracelular para funcionalização de superfície.[1]
  • Para induzir diferenciação de células endoteliais [2] e células pluripotentes de rato.[3]
  • Como aderente em ensaio de migração/invasão de células.[4]
  • Para avaliar os efeitos bioelétricos da quinina sobre as células epiteliais das vias respiratórias.
  • Para estudar a toxicidade seletiva de peptídeos líticos desenvolvidos de lentivírus.
  • Em ensaio de agregação de partículas para a detecção rápida de receptores de fibronectina, fibrinogênio e colágeno em Staphylococcus aureus.
  • Em um ensaio de ligação ao colágeno dependente de magnésio durante a caracterização de antígenos associados a tumores de pulmão humano.
Biochem/physiol Actions
O colágeno tipo IV mantém a divisão e o crescimento das células.[5] A secreção anormal de colágeno afeta a formação das membranas basais.[6] O gene do colágeno tipo IV, α1 (COL4A1) é superexpresso no câncer gástrico.[7] A mutação no COL4A1 contribui para hemorragia intracerebral em adultos e crianças.[8] A doença vascular cerebral se deve a mutações no COL4A1 e no COL4A2.[9] Determinou-se que o colágeno tipo IV tem um papel essencial na angiogênese, em doenças neurológicas e na metástase.
Durante o desenvolvimento, o colágeno IV é universalmente distribuído nas membranas basais (MB). Durante o processo de maturação, essa rede é parcialmente substituída de uma maneira notavelmente específica para o tecido, definindo a estrutura e função da MB. Demonstrou-se que o colágeno IV se liga a plaquetas, hepatócitos, queratinócitos, células endoteliais, mesangiais e pancreáticas e a algumas células tumorais.
A lesão em tecidos na doença autoimune da síndrome de Goodpasture se deve a autoanticorpos patogênicos direcionados à cadeia α3 do colágeno IV. Mutações no gene COL4A5 estão associadas à síndrome de Alport.
Disclaimer
Este produto deve ser armazenado dessecado a -20 ºC e manterá sua atividade nessas condições por 3 anos.
General description
Todas as moléculas de colágeno são compostas de três cadeias polipeptídicas arranjadas em uma conformação tripla-hélice, com uma estrutura primária que, em sua maior parte, consistem em um motivo repetido com glicina a cada três posições e prolina ou 4-hidroxiprolina geralmente precedendo o resíduo de glicina. O colágeno tipo IV está presente apenas em membranas basais e contém até seis cadeias a geneticamente distintas. Os colágenos tipo IV estão localizados apenas nas membranas basais e são proteínas formadoras de redes. Ele é codificado por seis genes diferentes: colágeno tipo IV α1 (COL4A1), COL4A2, COL4A3, COL4A4, COL4A5 e COL4A6. Os genes COL4A1 e COL4A2 foram mapeados no cromossomo humano no locus 13q34. As proteínas codificadas pelos dois genes compartilham 45% de homologia. Elas contêm: um domínio não colagenoso (NC1), um domínio colagenoso de tripla hélice e repetições Gly-Xaa-Yaa em comum.[9] Os genes COL4A3 e COL4A4 estão localizados no locus do cromossomo humano 2q36.3.[10] Nos tecidos, os colágenos tipo IV estão presentes na forma de pró-colágeno.[5]
Other Notes
O colágeno é classificado em diversos tipos estrutural e geneticamente distintos. Usamos a nomenclatura proposta por Bornstein e Traub. Tome cuidado para não confundir as designações de tipos da Sigma com tipos de classificação de colágenos reconhecidos.
Preparation Note
Esse é um pó liofilizado que pode ser reconstituído em solução estéril de ácido acético 0,5 M, PBS ou água na concentração de 1 mg/ml. A solução de PBS será estável por pelo menos um ano a -20 °C. Ela foi preparada usando uma modificação do método de extração de pepsina de Niyibizi, C. et. al
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Genotype-phenotype correlations in pathology caused by collagen type IV alpha 1 and 2 mutations
Jeanne M and Gould DB
Matrix Biology, 57, 29-44 (2017)
Genetic Variations of the COL4A1 Gene and Intracerebral Hemorrhage Risk: A Case-Control Study in a Chinese Han Population
Lin S, et al.
World Neurosurgery, 112, e527-e533 (2018)
Color Atlas of Dermatoimmuno Histocytology, 62-62 (1989)
Transcriptome characteristics and X-chromosome inactivation status in cultured rat pluripotent stem cells
Vaskova EA, et al.
Stem Cells and Development, 24(24), 2912-2924 (2015)
A cell migration device that maintains a defined surface with no cellular damage during wound edge generation
Doran MR, et al.
Lab on a chip, 9(16), 2364-2369 (2009)
Artigos
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I want to know its molecular weight.
    1 answer
    1. This product is a collagen Type IV, which contains up to 6 distinct a-chains. The molecular weight may be quite variable and is not determined on a lot-to-lot basis. Historical investigations reveal 3 bands on SDS-PAGE gels with corresponding molecular weights as follows:
      Band 1: 102 - 104 kDa
      Band 2: 157 - 162 kDa
      Band 3: 178 - 181 kDa
      In addition, the Merck Index reports a molecular weight of 130 kDa and the CRC reports a molecular weight of 95 kDa or greater.
      (Merck Index, 11th ed., p. 387, #2476 / CRC-Collagen, vol. I, Biochemistry, 140 (1988))
      Helpful?
  2. Hi, I have several questions about collagen coating. 1.when we dissolve the collagenIV powder in 0.5M acetic acid, can it be stored at -30 degree? 2. When we dilute the collagen stock with 0.25% acetic acid, how long can i store it at 4 degree?
    1 answer
    1. Solutions of 1 -2 mg/mL collagen in 0.5M acetic acid should be stable for at least 1 year at -20°C.
      Collagen solutions stored at 2-8°C should remain stable only for a few days up to 1 week.
      Helpful?
  3. Goodmorning, I noticed that in the upper instructions it is stated to use acetic acid but below it seems to be also possible to use water/PBS. What holds true? And is the powder itself stable?
    1 answer
    1. As mentioned on the product page under 'Preparation Note'' in the DESCRIPTION section, this lyophilized powder can be reconstituted in sterile 0.5 M acetic acid, water, or PBS to a concentration of 1 mg/mL. The product is tested for solubility in acetic acid at 1 mg/mL. The powder is not assigned an expiration date. It is assigned a retest schedule of every 3 years and is quite stable if stored properly.
      Please see the link below to review the product data sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/259/550/c5533pis.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Charlottesville, VA
    • Reviews 2
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Functional protein for primary cell culture
    I ordered this product as recommended by a protocol for use in a plate coating buffer for primary cell culture. It is a functional protein and supports epithelial cell growth.