Sobre este item
Pular para
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC; detection at 205 nm)
Formulário
viscous liquid
cor
clear
grupo funcional
ester
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)C(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C47H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-45(48)49-40-32-34-46(5)39(36-40)28-29-41-43-31-30-42(38(4)26-24-25-37(2)3)47(43,6)35-33-44(41)46/h11-12,14-15,17-18,20-21,28,37-38,40-44H,7-10,13,16,19,22-27,29-36H2,1-6H3/b12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
chave InChI
IMXSFYNMSOULQS-SXXSVFILSA-N
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | C9253 | C0289 | C2800 |
|---|---|---|---|
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| assay ≥95% (HPLC; detection at 205 nm) | assay ≥98% (HPLC; detection at 205 nm) | assay ≥98% (HPLC; detection at 205 nm) | assay ≥98% (HPLC; detection at 258 nm) |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form viscous liquid | form powder | form powder | form crystalline powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.