Sobre este item
flat bottom clear
polystyrene
round wells
Pular para
Nome do produto
Placas de múltiplos poços de fixação ultrabaixa Corning® Costar®, size 24 well, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
feature
skirt
lid
lid
plate format: standard
well: flat bottom, clear
material
clear
flat bottom clear
polystyrene
round wells
sterility
sterile
sterile
packaging
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 3473
size
24 well
surface area
1.9 cm2 , cell growth area (cm2)
well volume
3.4 mL
well working volume
0.38-0.57 mL
wells
24 wells
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
(ultra-low attachment)
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | CLS3471 | CLS3474 | CLS3526 |
|---|---|---|---|
| size 24 well | size 6 well | size 96 well | size 24 wells |
| material clear , polystyrene , flat bottom clear , round wells | material clear , clear wells, flat bottom clear , polystyrene | material clear , flat bottom clear , polystyrene , round wells | material clear bottom, flat bottom wells, polystyrene plate, round clear wells |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| feature lid | feature lid, skirt, plate format: standard, well: flat bottom, clear | feature lid, skirt, plate format: standard, well: flat bottom, clear | feature lid, skirt |
| packaging pack of 1 (individually wrapped w/ lid) | packaging pack of 1 (individually wrapped w/ lid), case of 24, pkg of (24/case), pkg of (individually wrapped) | packaging pack of 1 (individually wrapped w/ lid), case of 24, pkg of (24/case), pkg of (individually wrapped) | packaging pack of 1 (individually wrapped), case of 50 (individually wrapped) |
| manufacturer/tradename Corning 3473 | manufacturer/tradename Corning 3471 | manufacturer/tradename Corning 3474 | manufacturer/tradename Corning 3526 |
General description
- As placas de fixação ultrabaixa possuem uma camada de hidrogel ligada de modo covalente que inibe de modo eficaz a fixação celular
- A superfície minimiza a absorção de proteínas, a ativação enzimática e a ativação celular
- A superfície é não citotóxica, biologicamente inerte e não degradável
- Tampas não reversíveis com anéis de condensação para reduzir a contaminação
- Códigos alfanuméricos individuais para identificação de poços
- Dimensões espaciais uniforme para facilitar o empilhamento
- Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Legal Information
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Conteúdo relacionado
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.