Merck
F8318
Soro bovino fetal
Australia origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
Australia origin
Sterility:
sterile-filtered
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Soro bovino fetal, Australia origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
biological source
bovine fetus
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
origin
Australia origin
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
Quality Level
Analysis Note
  • Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
Endotoxin and hemoglobin tested
General description
Animal serum is commonly used to supplement basal media formulations for the optimal growth of many cell types in vitro.
Fetal Bovine Serum (FBS) is the most common serum used to supplement cell culture media due to its high nutritional content. Although it is relatively low in protein, FBS is effective in promoting and sustaining growth of vertebrate mammalian and insect cells
Preparation Note
To effectively preserve the integrity of animal serum, it should be stored frozen and protected from light. Multiple thaw/freeze cycles should be avoided as they will hasten the degradation of serum nutrients and can result in the formation of insoluble precipitates.
For stability and optimal performance, serum should be stored at −20 °C and used prior to the labeled expiration date.
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Explore nosso portfólio de soro bovino fetal (FBS) e determine o FBS certo para as necessidades e o orçamento de seu laboratório. Solicite uma amostra de soro.