Selecione um tamanho
R$ 294,00
R$ 331,00
R$ 631,00
R$ 1.512,00
R$ 3.461,00
R$ 3.704,00
R$ 30.270,00
Sobre este item
Pular para
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
chave InChI
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
1 of 4
Este Item | G2299 | G6654 | PHR2461 |
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% | assay - |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Programa M-Clarity
Nossa linha abrangente portfólio de produtos químicos de processo a jusante não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de terapias clássicas e novas, mas também os ajuda a chegar mais rapidamente ao mercado e a simplificar os desafios regulatórios.
Variando de graus sem GMP para aplicações de baixo risco a GMP IPEC-PQG para aplicações de alto risco, temos produtos que atendem a todas as suas necessidades de fabricação.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?