Sobre este item
Pular para
Nome do produto
α-D-Glucose 1-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, BioXtra, lyophilized powder
InChI key
YWAUQXHOCBBYLP-FBNUBEQJSA-L
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
biological source
synthetic
product line
BioXtra
assay
≥98%
form
lyophilized powder
impurities
glucose, starch, and ethanol, essentially free
0.01-0.2% α-D-glucose 1,6-diphosphate
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear
cation traces
Na: 13.7-17.1% (anhydrous)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
General description
Other Notes
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?