Selecione um tamanho
R$ 4.181,00
R$ 7.966,00
Sobre este item
Pular para
tipo
Type XI
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
cor
white to light yellow
adequação
suitable for (gives a positive response when incubated at pH 7.6 at 37°C with aminoacyl-tRNA synthetase and the amino acid L-arginine)
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | R8759 | R7876 | R8508 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| type Type XI | type Type X-SA | type Type V | type - |
Descrição geral
Aplicação
- to analyze the efficiency of thioflavin T (ThT) as a fluorophore[3]
- to test its ability to inhibit the growth of endothelial cells[4]
- as a component in translation mixture[5]
- as a non-specific competitor RNA for protein purification studies using poly(A) tailed RNA affinity column[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?