Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
41105500
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNível de qualidade
uso
sufficient for 100 purifications
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
45-55 mg/mL (Magnetic particle)
parâmetros de teste
total test time: 5 min
adequação
suitable for nucleic acid purification
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Ultra pure MagPrep® Viral isolation kit is designed for highly efficient viral nucleic acid isolation from most biological fluids in both manual or high-throughput automated platforms. The kit contains magnetic silica particles and uniquely formulated buffers optimized for rapid easy handling and maximal yield. Nucleic acid isolation is achieved without the need for Proteinase K or sample heating, and all items are shipped and stored at ambient temperature. All kit components are quality tested to be free of contaminant nucleases and DNA, reducing the likelihood of false positives or negatives in downstream assays. The purified nucleic acid eluate is free of PCR inhibitors such as chaotropic salts or alcohols, allowing for effective amplification in various downstream applications such as RT-qPCR, ddPCR, NGS, and cDNA generation. For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Click here to view its DfS scorecard.
Características e benefícios
- Nucleic Acid Isolation
- Manual or high-throughput automated isolations
- RT-qPCR
- Digital PCR
- Biological samples can be used
- Room temperature stable reagents
- DNA free
- DNase free
- RNase free
- NICKase free
- simple and fast protocols
Informações legais
MAGPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
- UPMPPART-2ML-KC Ultra pure MagPrep Magnetic Particles 1
- UPMPVRBB-40ML-KC Ultra pure MagPrep Viral RNA Lysis and Binding Buffer 1
- UPMPWB1-60ML-KC Ultra pure MagPrep Wash Buffer 1 1
- UPMPWB2-60ML-KC Ultra pure MagPrep Wash Buffer 2 1
- UPMPEB-10ML-KC Ultra pure MagPrep Elution Buffer 1
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?