Merck
77558
Pipecolinic acid
new
analytical standard
Sinônimo(s):
(±)-Piperidine-2-carboxylic acid, 2-Piperidinecarboxylic acid, Homoproline, Pipecolic acid free base
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
129.16
Beilstein:
81095
Número MDL:
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
pf
282 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
clinical
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
chave InChI
HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pipecolic acid (piperidine-2-carboxylic acid) is a non-proteinogenic cyclic amino acid formed during lysine catabolism and further processed in peroxisomes. Elevated levels are a useful biomarker for peroxisomal biogenesis disorders and can also appear in pyridoxine-dependent epilepsy and certain liver-related conditions. Testing pipecolic acid in serum or urine—typically by LC–MS/MS—supports differential diagnosis and monitoring.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)