Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudargrau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.577 (lit.)
p.e.
139-142 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h4-8H,2-3H2,1H3/b11-8-
chave InChI
WMBOCUXXNSOQHM-FLIBITNWSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Embalagem
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?