Merck
PHL23755
Lepidiline A
new
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4,5-Dimethyl-1,3-bis(phenylmethyl)-1H-imidazolium chloride, Macaline A
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H21ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
312.84
Código UNSPSC:
41116107
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
técnica(s)
HPLC: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)