Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
phenylbutazone
manufacturer/tradename
USP
mp
106-108 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3
InChI key
VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Phenylbutazone Boluses
- Phenylbutazone Injection
- Phenylbutazone Tablets
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylbutazone
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?