Merck
Polímeros inteligentes e especializados
Corrente de plástico feita em polímero especial chamado termofixo, usado em aplicações de alta resistência estrutural.
Materiais poliméricos inteligentes e especializados são adequados para processos de engenharia com propriedades mecânicas excepcionais, como rigidez, robustez, resistência e baixa fluência. Estes polímeros são ideais para aplicações estruturais, como engrenagens, peças automotivas, o revestimento externo de dispositivos eletrônicos e compósitos de alta resistência. Para tanto, explore nossos materiais termofixos, termoplásticos e filamentos para impressão tridimensional. 
Polímeros termofixos
Nossos polímeros termofixos, ou somente termofixos, podem ser endurecidos irreversivelmente por meio de cura e moldagem no formato final. Para essas aplicações, oferecemos: 
  • Resinas de amidas aromáticas
  • Polímeros de bisfenol A e resinas pré-poliméricas de epóxi
  • Copolímeros e epóxis de formaldeído
  • Resinas fotocuráveis
Leia mais
Produtos
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 3035
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 3035
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Você visualizou 1–20 de 3035 resultados
Polímeros termoplásticos
Polímeros termoplásticos têm outras propriedades exclusivas, como processabilidade térmica, permitindo que sejam remoldados em temperaturas elevadas. Eles são frequentemente utilizados em extrusão e moldagem por injeção. Os polímeros termoplásticos também são usados para reforçar materiais compósitos anisotrópicos que funcionam como músculos artificiais, ou atuadores, que se contraem, expandem ou giram de forma reversível mediante estímulos externos. Alguns exemplos incluem:
  • Poliuretanos e precursores de uretano
  • Ceras e óleos
  • Resinas termoplásticas de poli(óxido de fenileno)
  • Polissulfonas
Filamentos poliméricos para impressão tridimensional
Oferecemos uma grande variedade de filamentos poliméricos para impressão tridimensional para suprir as suas aplicações de fabricação aditiva. Fabricados para todos os tipo de tecnologia de impressão tridimensional, nossos polímeros permitem impressão rápida, mínima obstrução dos bocais e arqueamento mínimo para rápido desenho, prototipagem e fabricação de seus produtos finais.