Detecção rápida de vírus Blazar®
Nossa plataforma exclusiva Blazar® é uma tecnologia avançada de PCR multiplex e degenerada para a detecção de vírus adventícios e específicos de espécies, conforme as orientações regulatórias atuais. A plataforma Blazar® é um método molecular direcionado que oferece detecção viral exata e altamente sensível em poucos dias. Ao amplificar vários alvos em uma região conservada do genoma da família viral, nossos clientes podem detectar uma gama mais ampla de vírus em comparação com os métodos de PCR tradicionais.
- ✓ RÁPIDA – Faça a triagem de vírus em poucos dias e libere os lotes mais rapidamente, incorporando automação laboratorial e relatórios digitais
- ✓ SENSÍVEL – Detecta vírus e quaisquer variantes, com apenas 10 cópias genômicas
- ✓ SEGURA – Procedimento totalmente validado e em conformidade com as BPF
Literatura de produtos relacionados
- Alternatives to in vivo assays for biosafety testing of biologics
Here we examine the current in vivo methods and explore alternatives which can be employed today. We also propose that while the industry may be some years away from removing in vivo testing completely, a case can be made for removing animal use from well-characterized production systems such as CHO.
- Accelerating Bulk Harvest Testing using the Blazar® CHO Animal Origin Free Virus Panel for Rapid Adventitious Virus Detection
This white paper describes the Blazar® CHO Animal Origin Free (AOF) panel for rapid adventitious virus detection, a targeted molecular method for broad virus screening.
Aplicações da plataforma Blazar®
| Plataforma Blazar® | Descrição | Serviços relacionados | Modalidade | Nível de conformidade | Tempo de resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado atual | |||||
| Painel Blazar® para roedores | Uma alternativa sustentável ao tradicional teste in vivo MAP/HAP/RAP. Redução do uso de modelos animais. | Depósito em banco de células, caracterização de linhagens celulares e biorrepositório | Produtos biológicos (anticorpos monoclonais e proteínas recombinantes) | BPF | Convencional >35 dias, agora apenas 14 dias |
| Painel Blazar® CHO AOF | Projetado como um substituto adequado para o ensaio in vitro em testes de concentrado viral de CHO, fornecendo resultados rápidos com amplitude de detecção adequada (mais variantes) e sensibilidade | Testes de liberação de concentrados | Produtos biológicos (anticorpos monoclonais e proteínas recombinantes) | BPF | Convencional 35 dias, agora apenas 12 dias |
| Futuro estado | |||||
| Painel Blazar® com sequenciamento de próxima geração direcionado | Combina a amplitude de detecção do sequenciamento de próxima geração (NGS) direcionado com a velocidade e a sensibilidade dos métodos de PCR | Depósito em banco de células, caracterização de linhagens celulares e biorrepositório Testes de liberação de concentrados virais Substância de medicamento, teste de liberação de produto de medicamento e teste de estabilidade | Produtos biológicos (anticorpos monoclonais e proteínas recombinantes) Terapias celulares e genéticas | BPF |
Uma abordagem multiplex que vai além da detecção de vírus de alvo único
A: Primers degenerados ampliam a especificidade
B: Abordagem de PCR aninhado aumenta a sensibilidade
C: Detecção de fragmentos por eletroforese capilar. Controles positivos internos adicionados a cada amostra de teste
A plataforma Blazar® facilitará as estratégias de bioprocessamento de próxima geração, desde a intensificação de processos, passando pelo processamento conectado, até a fabricação totalmente contínua, agilizando prazos de fabricação biofarmacêutica por meio de aumento da produtividade.
Mantenha-se à frente da competição ao acelerar o seu programa de medicamentos biológicos com a plataforma Blazar® para detecção de vírus rápida.
Use o formulário abaixo para saber mais sobre como se manter à frente da concorrência e acelerar o seu programa de medicamentos biológicos com a plataforma Blazar®.