Vorbereitung mikrobieller Kulturmedien
Mikrobielle Nährmedienzubereitung ist der Prozess des Mischens von Nährstoffen, Mitteln zur Pufferung und Aufrechterhaltung des osmotischen Gleichgewichts sowie selektiven Inhibitoren oder Indikatoren zur Herstellung eines Agars oder einer Brühe, die das Wachstum und die Differenzierung von Mikroorganismen unterstützt. Die Zubereitung von mikrobiellen Nährböden ist eine Routineaufgabe bei der regelmäßigen Überwachung von verderblichen und pathogenen Mikroben in mikrobiologischen Untersuchungen.
Besondere Kategorien
Entdecken Sie hochwertige mikrobielle Nährmedien. Wählen Sie zwischen dehydrierten oder gebrauchsfertigen Optionen, die Industriestandards und gesetzliche Anforderungen erfüllen.
Entdecken Sie unser breites Angebot an Nährboden-Rohstoffen und Ergänzungsmitteln für mikrobiologische Zwecke. Alle unsere Rohstoffe und Nährmedienergänzungen sind sicher in der Handhabung und gewährleisten eine optimale Leistung.
Entdecken Sie zertifizierte mikrobiologische Referenzmaterialien: VITROIDS™, LENTICULE®-Discs von Supelco®. Ideal für die Untersuchung von Lebensmitteln, Getränken und Cannabis. Bestellen Sie noch heute.
Typen von Nährmedien
Mikrobielle Nährmedien sollen optimale Wachstumsbedingungen für alle oder bestimmte Arten von Mikroorganismen bieten. Die genaue Zusammensetzung eines Mediums hängt von der zu kultivierenden Art und dem Anwendungsziel ab. Der pH-Wert des Mediums muss in Abhängigkeit von den Mikroorganismen eingestellt werden. Mikrobielle Nährböden werden nach verschiedenen Parametern klassifiziert, z. B. nach ihren chemischen Bestandteilen, ihrer physikalischen Beschaffenheit und ihrer Funktion. Die nach diesen Parametern definierten Medientypen werden im Folgenden beschrieben.
Klassifizierung mikrobieller Kulturmedien nach chemischer Zusammensetzung
Synthetisches (definiertes) Medium ist ein Medium mit definierten chemischen Bestandteilen, das üblicherweise für die Kultur photoautotropher Organismen wie Cyanobakterien und photosynthetische Protisten verwendet wird. Es wird häufig in der Forschung verwendet, um den Stoffwechsel von Mikroorganismen zu untersuchen.
Komplexe Medien sind Medien, die nicht definierte chemische Komponenten enthalten, wie Pepton, Fleischextrakt und Hefeextrakt, die den Nährstoffbedarf verschiedener Mikroorganismen decken. Es wird verwendet, um anspruchsvolle Mikroben mit komplexen Ernährungsanforderungen zu kultivieren.
Mikrobenkulturmedien auf physikalischer Basis
Festes Medium verwendet 1-7% Agar-Agar oder 10-20% Gelatine zur Verfestigung der flüssigen Brühe. Feste Medien werden verwendet, um verschiedene Mikroben voneinander zu isolieren, Reinkulturen anzulegen, Agarschichten und Agarstäbchen herzustellen.
Flüssiges Medium enthält keine Verfestigungsmittel. Nach der Inokulation und Bebrütung werden die Zellen in Form einer kleinen Masse oder einer Brühentrübung sichtbar.
Mikrobielle Kulturmedien nach Zubereitungsmethode
Fertigmedium ist ein festes oder flüssiges Medium, das in Platten, Flaschen, Röhrchen oder anderen Behältern in gebrauchsfertiger Form oder nach Umschmelzen und Auffüllen gebrauchsfertig geliefert wird.
Medium aus kommerziell dehydrierten Formulierungen ist ein Medium in trockener Form, das vor der Verwendung rehydriert und verarbeitet werden muss, so dass entweder ein vollständiges Medium oder ein unvollständiges Medium entsteht, dem vor der Verwendung Ergänzungen hinzugefügt werden.
Aus einzelnen Komponenten hergestelltes Medium ist ein Medium, das in einem mikrobiologischen Labor vollständig aus seinen einzelnen Bestandteilen hergestellt wird.
Abrufmedium wird durch ein System hergestellt, das hochkonzentriertes, steriles Nährmedium über mehrere Tage in einem Labor bereithält. Durch Verdünnung mit sterilem Wasser kann es bei Bedarf eine benötigte Menge an gebrauchsfertigem Medium herstellen, ohne dass eine Autoklavierung erforderlich ist.
Zubereitung von mikrobiellen Kulturmedien
Die Medienzubereitung aus dehydrierten kommerziellen Formulierungen sollte nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen. Die Formulierung der Grundbestandteile, wie Peptone, Hefeextrakte, Agar, Puffersubstanzen und Antibiotika, wird geändert, um die Konsistenz des Mediums zu erreichen. Die erforderliche Menge an dehydriertem Medium oder einzelnen Bestandteilen wird unter ständigem Rühren in destilliertem Wasser aufgelöst und anschließend (falls erforderlich) erhitzt. Agarhaltige Medien sollten vor dem Erhitzen unter ständigem Rühren ausreichend eingeweicht werden. Der pH-Wert muss eingestellt werden, und das Medium wird zur Sterilisation durch feuchte Hitze in einem Autoklaven in geeignete Behälter abgefüllt. Wärmeempfindliche Substanzen (z. B. Proteine, Enzyme) werden durch Membranfilter sterilisiert.
Kulturmedien müssen bei bestimmten Temperaturen gelagert werden, um eine Veränderung der Zusammensetzung zu verhindern, und nicht länger als die Produkthaltbarkeit. Aseptische Zubereitung und Lagerung sind unerlässlich, um Nährmedien vor mikrobieller Infektion zu schützen. Der Wasserverlust bei der Lagerung kann durch eine undurchlässige Verpackung und/oder Lagerung bei 5 °C ± 3 °C minimiert werden. Chemischer Abbau, z. B. Oxidation oder antimikrobieller Verlust, kann durch Schutz vor Licht, Hitze und Austrocknung verzögert werden.
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche für Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation.
Verwandte Artikel
- Microbiologists focus on reproducible microbial growth, crucial for natural or engineered microorganisms, emphasizing reproducibility in cultures.
- The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
- Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
- Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- Halal-zertifizierte Nährböden verhindern die Verunreinigung durch nicht-halale Inhaltsstoffe und ermöglichen mikrobiologische Qualitätskontrollen, ohne dass die Zertifizierung verloren geht.
- Alle sehen (31)
Verwandte Protokolle
- The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
- Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
- Public Health England (PHE) video contains storage conditions and directions for preparing LENTICULE discs as reference materials within solid and liquid media.
- ISO updated Listeria detection standards in 2017, specifying methods for food and environmental samples.
- The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
- Alle sehen (7)
Weitere Artikel und Protokolle finden
Wie können wir helfen
Bei Fragen stellen Sie bitte eine Kundensupportanfrage
oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail [email protected]
oder rufen Sie an unter +1 (800) 244-1173
Zusätzliche Unterstützung
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.