Merck
349402
Platin
wire, diam. 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Platinelement, Platinschwarz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
250 MG
CHF 216.00
1.5 G
CHF 570.00
CHF 216.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141734
EC Number:
231-116-1
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Platin, wire, diam. 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/Pt
SMILES string
[Pt]
assay
99.9% trace metals basis
form
wire
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.25 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
327492267228267244
form
wire
form
wire
form
wire
form
foil
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
Application
Pt-Draht kann für zahlreiche Anwendungen verwendet werden, wie zum Beispiel:
  • Bezugselektroden für elektrochemische Verfahren[1]
  • Ausbildung von Mikrokanälen für mikrofluidische Geräte[2]
  • Aufwickeln einer optischen Faser[3]
  • Entwicklung einer Kathode für Brennstoffzellen auf Elektrolytbasis[4]
General description
Draht auf Platinbasis (Pt) ist ein dichtes, silbriges Metall, das sehr korrosionsbeständig ist. Es handelt sich um ein weiches Übergangsmetall, das sehr dehnbar und verformbar ist, was es für die Elektronikindustrie nützlich macht. Es hat einen hohen Schmelzpunkt und kann bei 500 °C oxidiert werden.[5][6]
Preparation Note
250 mg = 25 cm; 1,5 g = 150 cm
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electrochemistry of europium (III) chloride in 3 LiCl-NaCl, 3 LiCl-2 KCl, LiCl-RbCl, and 3 LiCl-2 CsCl eutectics at various temperatures
Schroll CA, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 164(8), H5345-H5352 (2017)
Platinum Metals Rev. (2004)
Generation of electrospray from a solution predeposited on optical fibers coiled with a platinum wire
Kuo C, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 11(5), 464-467 (2000)
Effect of voltage on platinum dissolution relevance to polymer electrolyte fuel cells
Wang X, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 9(5), A225-A227 (2006)
Characterizing Electro-osmotic Flow in Parylene Microchannels
Freire SLS, et al.
Polymer-Plastics Technology and Engineering, 50(9), 931-936 (2011)