Merck
D155624
2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan
98%
Synonym(e):
Aceton-ethylenacetal
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
25 G
CHF 112.00
CHF 112.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
Beilstein:
102775
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
Dichte
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)6-3-4-7-5/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
SIJBDWPVNAYVGY-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
226122292206440353
assay
98%
assay
96%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4300 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
92-93 °C (lit.)
bp
80-82 °C/27 mmHg (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)