Merck
05-1087
Anti-phospho-IRS1-(Ser307-Maus/Ser312-Human)-Antikörper, Klon 24.6.2
clone 24.6.2, from mouse
Synonym(e):
insulin receptor substrate 1
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
100 μG
CHF 503.00
CHF 503.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
24.6.2, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, pig, mouse, monkey, canine, rat, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer307 )
Angaben zum Gen
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
05-108605-108505-784R
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
24.6.2, monoclonal
clone
8.1.2, monoclonal
clone
4.2.2, monoclonal
clone
58-10C-31, monoclonal
species reactivity
bovine, pig, mouse, monkey, canine, rat, human
species reactivity
bovine, pig, canine, monkey, human, rat, mouse
species reactivity
pig, canine, human, mouse, rat, monkey, bovine
species reactivity
human, rat, mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
P35568
UniProt accession no.
P35568
UniProt accession no.
P35568
UniProt accession no.
P35570
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Allgemeine Beschreibung
IRS1 (Insulin-Rezeptor-Substrat 1) überträgt Insulinsignale über metabolische und mitogene Signalwege. IRS1 ist sowohl am Serin- als auch Tyrosinrest stark phosphoryliert. Diese phosphorylierten Tyrosine ermöglichen es IRS, als Docking-Protein zu agieren, das an SH2-Domänen von Proteinen wie PI3-Kinase (Phosphatidylinosidol 3-Kinase) und GBR2 bindet, was zur Aktivierung führt. Eine Überexpession und Phosphorylierung von Serin wird mit Insulinresistenz und Brustkrebs in Verbindung gebracht. Einige der bedeutenderen Phosphorylierungsstellen sind Ser302, die nach der Insulinstimulation phosphoryliert werden. Ser307, durch JNK und IKK phosphoryliert, ist eine wesentliche Regulierungsstelle, die scheinbar die IRS1/IR-Wechselwirkung stört und die Insulin-vermittelte Aktivierung der PI3-Kinase- und MAPK-Signalwege hemmt. Ser636/639 ist dafür bekannt, nachgelagert nach mTOR von p70S6K phosphoryliert zu werden und dient als negative Rückkopplungsschleife.
~185 kDa
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren rund um phosphoryliertes Ser307 von Maus-IRS1 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-phospho-IRS1-(Ser307-Maus/Ser312-Human)-Antikörper, Klon 24.6.2, ist zur Verwendung in WB, IP, IC und IF für den Nachweis von phospho-IRS1 (Maus-Ser307/Human-Ser312) validiert.
Biochem./physiol. Wirkung
Basierend auf der Sequenzhomologie von 100 % mit dem Immunogen wird eine Kreuzreaktivität mit vielen anderen Spezies erwartet.
Dieser Antikörper erkennt IRS1, das an Ser307 (Maus) und Ser312 (Mensch) phosphoryliert ist.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Mittels Western Blot in Lysat von mit IR/IRS1 transfizierten CHO+/- beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde verwendet, um IRS1 in mit Calyculin A/Okadasäure behandeltem Zelllysat von mit IRS/IR transfizierten CHO -/+ nachzuweisen.
Sonstige Hinweise
Ersetzt: 07–247
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ashraf Nahle et al.
International journal of molecular sciences, 22(24) (2021-12-25)
The NAD-dependent deacetylase SIRT1 improves β cell function. Accordingly, nicotinamide mononucleotide (NMN), the product of the rate-limiting step in NAD synthesis, prevents β cell dysfunction and glucose intolerance in mice fed a high-fat diet. The current study was performed to
Xinghui Sun et al.
Circulation research, 118(5), 810-821 (2016-02-03)
The pathogenesis of insulin resistance involves dysregulated gene expression and function in multiple cell types, including endothelial cells (ECs). Post-transcriptional mechanisms such as microRNA-mediated regulation of gene expression could affect insulin action by modulating EC function. To determine whether microRNA-181b
Hua Yan et al.
Molecular medicine reports, 15(1), 180-186 (2016-12-03)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a common chronic liver disease, the pathological process of which is complex. Activation of the c‑Jun N‑terminal kinase (JNK) signaling pathway is associated with the mechanism underlying obesity-induced insulin resistance. Furthermore, the JNK signaling
Alessandro Cannavo et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 888-888 (2019-08-27)
Hyperaldosteronism alters cardiac function, inducing adverse left ventricle (LV) remodeling either via increased fibrosis deposition, mitochondrial dysfunction, or both. These harmful effects are due, at least in part, to the activation of the G protein-coupled receptor kinase 2 (GRK2). In
Ana I Arroba et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(13), 8031-8044 (2016-01-01)
Insulin-like growth factor-I receptor (IGF-IR) signaling mediates retinal growth and survival and its failure may contribute to aggravate diabetic retinopathy (DR). Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) negatively modulates IGF-IR signaling, but its involvement in inflammation during DR remains unknown. We