Größe auswählen
CHF 416.00
CHF 416.00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5D4, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human, hamster
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCND1(595)
1 of 4
Dieser Artikel | ABE52 | 06-138 | SAB5500090 |
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form tissue culture supernatant |
| species reactivity rat, mouse, human, hamster | species reactivity human, mouse | species reactivity rat, sheep, human, mouse | species reactivity human (tested) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone 5D4, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone SP4, monoclonal |
| Gene Information human ... CCND1(595) | Gene Information human ... CCND1(595) | Gene Information human ... CCNA2(890) | Gene Information human ... CCND1(595) |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunoblotting: 1:25, immunohistochemistry: 1:100 |
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & Zellkernfunktion
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable