Merck
1.02556
Cobalt(II)-sulfat-Heptahydrat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Cobalt(II)-sulfat-Heptahydrat
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CoO4S · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-334-2
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99% (CoSO4.7H2O basis, complexometric)
Form:
solid
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99% (CoSO4.7H2O basis, complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
582 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
98 °C
Löslichkeit
362 g/L
Dichte
1.95 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
900 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Co+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
C6768935751CDS004010
form
solid
form
powder
form
solid
form
crystals
solubility
362 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99% (CoSO4.7H2O basis, complexometric)
assay
≥99%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
density
1.95 g/cm3 at 20 °C
density
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
pH
4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
pH
-
pH
-
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, CoSO₄ 7 H₂O): ≥ 99 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Ni (Nickel): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Zn (Zink): ≤ 0,005 %
Sonstige Hinweise
Ersetzt: CX1825; CX1825-2
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable