Merck
1.08774
Zink
dust particle size < 63 µm EMPLURA®
Synonym(e):
Zink
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
1 KG
CHF 159.00
50 KG
CHF 4’460.00
CHF 159.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141750
EG-Index-Nummer:
231-175-3
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% metallic Zn basis (manganometric)
≥97.0% Zn basis (complexometric)
Form:
powder
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Dampfdruck
1.33 hPa ( 487 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥95% metallic Zn basis (manganometric)
≥97.0% Zn basis (complexometric)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
460 °C
Verunreinigungen
≤0.5% Substances insoluble in nitric acid
bp
908 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
420 °C
Dichte
7.14 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1800‑2700 kg/m3
Kationenspuren
Cd: ≤0.2%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤1.0%
Sn: ≤0.03%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
2099881.08789GF47693122
Zink dust particle size &#174;
Supelco
1.08774
Zink
Zink powder for analysis particle size &#174;
Supelco
1.08789
Zink
Zink powder, max. particle size 5 micron, weight 200&#160;g, min. particle size 1 micron
GF47693122
Zink
form
powder
form
dust
form
powder
form
powder
assay
≥95% metallic Zn basis (manganometric), ≥97.0% Zn basis (complexometric)
assay
≥98%
assay
≥95% (complexometric)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
impurities
≤0.5% Substances insoluble in nitric acid
impurities
-
impurities
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
impurities
-
density
7.14 g/cm3 at 20 °C
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/cm3 at 20 °C
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
420 °C
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C
mp
420 °C (lit.)
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, Gesamt-Zn): ≥ 97,0 %
Gehalt (manganometrisch, metall. Zn): ≥ 95,0 %
In Salpetersäure unlösliche Anteile: ≤ 0,5 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,2 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,01 %
Pb (Blei): ≤ 1,0 %
Sn (Zinn): ≤ 0,03 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable