Merck
1.17942
Phosphate Test Strips, reflectometric
0.1-5.0 mg/L (PO₄³⁻), for use with RQflex 10 Plus
AnmeldenPreise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
100 TESTS
CHF 273.00
CHF 273.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung anWeitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphate Test, reflectometric, 0.1-5.0 mg/L (PO43-), for use with RQflex® 10 Plus
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
phosphate
Messbereich
0.1-5.0 mg/L (PO43-)
Kompatibilität
for use with RQflex® 10 Plus
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
15-25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.148461.111381.10428
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
compatibility
for use with RQflex® 10 Plus
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
-
description
quantitative
description
-
description
-
description
semi-quantitative
measuring range
0.1-5.0 mg/L (PO43-)
measuring range
0.2-3.0 mg/L (PO4-P)
measuring range
1.0-10 mg/L (P2O5), 1.3-13.4 mg/L (PO43-)
measuring range
10-500 mg/L (PO43-)
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Allgemeine Beschreibung
Der Test misst den Orthophosphatgehalt in Abwasser, Trinkwasser, Grund- und Oberflächenwasser, Aquariumwasser und Meerwasser sowie in Lebensmitteln nach entsprechender Probenvorbehandlung.
Method: reflectometric 0.1 - 5.0 mg/l PO Reflectoquant® plus or RQFlex® 10 plus
Hinweis zur Analyse
FunktionskontrolleentsprichtGehalt
- Standard 1
0.4 - 0.6 mg/l - Standard 21.7 - 2.3 mg/l - Standard 33.5 - 4.5 mg/l
Rechtliche Hinweise
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1