Größe auswählen
CHF 360.00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
−20°C
1 of 4
Dieser Artikel | A7910 | 178461 | 178455 |
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized | form powder | form liquid | form liquid |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Le, N.A., et al. 1988. J. Lipid Res. 29, 669.
Jackson, R.L., and Holdsworth, G. 1986. Methods Enzymol.128, Chapter 14.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable