Merck
AB3830
Anti-Caveolin-1 Antibody, phospho-specific (Tyr14)
Chemicon®, from rabbit
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
100 μL
CHF 378.00
CHF 378.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human, mouse, monkey
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr14)
Angaben zum Gen
human ... CAV1(857)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
SAB5600136SAB2501247AV09019
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
goat
biological source
rabbit
UniProt accession no.
Q03135
UniProt accession no.
Q03135
UniProt accession no.
P56539
UniProt accession no.
Q03135
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Immunogen
Epitope: phospho-specific (Tyr14)
KLH-conjugated, synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr14 of human caveolin-1
Anwendung
This Anti-Caveolin-1 Antibody, phospho-specific (Tyr14) is validated for use in IP, WB for the detection of Caveolin-1.
Western blotting 1:1,000 (for best results, incubate membrane with diluted antibody in 5% BSA, 1X TBS, 0.1% Tween-20 at 4°C with gentle shaking, overnight)
Immunoprecipitation 1:50
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Biochem./physiol. Wirkung
Recognizes caveolin-1 only when phosphorylated at tyrosine 14. This antibody does not cross-react with caveolin-2, -3 or caveolin-1beta, or the short isoform of caveolin-1.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2