Merck
ACR5000PA
Protein A-Reagens-Kit
for antibody purification
Synonym(e):
Protein purification kit
AnmeldenPreise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktlinie
Amicon®
Versandbedingung
wet ice
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
ACR5000PGACK5003PA16-125
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
product line
Amicon®
product line
Amicon®
product line
Amicon®
product line
-
Allgemeine Beschreibung
Protein A-Reagens-Kit für die Antikörperaufbereitung.
Zur Verwendung mit dem Amicon Pro Affinitätskonzentrierungs-Kit: 3 ml Protein-A-Harz, 2 x 66 ml Bindungs-/Waschpuffer, 12 ml Elutionspuffer, 2,5 ml Neutralisationspuffer
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
Verwandter Inhalt
When you start with consistent yields of active, native-folded protein, you’re giving your experiment the best chance to succeed. If your current protein preps involve juggling columns, dialyzers and multiple transfer steps, you could be introducing variability into your data. For your next protein preparation, choose the simple, gentle method that tackles even the most labile and poorly expressed proteins—the Amicon® Pro purification system. When your proteins behave, your research will flourish.
Two attributes of the Amicon® Pro device make it a convenient device for preparing pure, labeled antibody. First, the device enables highly efficient buffer exchange via diafiltration with simultaneous sample concentration in a single 15 minute spin. Second, the entire workflow can be performed within a single device, reducing the potential for sample loss. In this report, we describe the successful use of the Amicon® Pro device for small–scale biotinylation of a target antibody. The biotinylated antibody was used for detection of protein immunoprecipitated from cell lysate.
Alle anzeigen