Merck
CWL971S03
Milligard® LPB, 1,2 µm, Kartusche
pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonym(e):
Milligard Low Protein Binding Cartridge Filter 10 in. Code 7 1.2 μm
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding)
polyester support
polypropylene
silicone seal
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Milligard®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Milligard®
Parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
10 in.
Breite
2.9 in.
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
7.1 cm (2.8 in.)
Filtrationsfläche
0.8 m2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤250 mg/cartridge
Matrix
Milligard® LPB
Porengröße
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
CWLC71S03CWLS71S03CWL371S03
pore size
1.2 μm nominal pore size, 1.2 μm pore size
pore size
-
pore size
-
pore size
0.2 μm nominal pore size, 0.2 μm pore size
filtration area
0.8 m2
filtration area
0.7 m2
filtration area
0.7 m2
filtration area
0.8 m2
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
product line
Milligard®
product line
Milligard®
product line
Milligard®
product line
Milligard®
matrix
Milligard® LPB
matrix
Milligard® LPB
matrix
Milligard® LPB
matrix
Milligard® LPB
material
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding), polypropylene , polyester support, silicone seal
material
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding), polyester support, polypropylene , silicone seal
material
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding), polyester support, polypropylene , silicone seal
material
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding), polyester support, polypropylene , silicone seal
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kartusche
Leistungsmerkmale und Vorteile
Filtergrad: Milligard® Medien mit geringer Proteinbindung
Format: Einzelschicht
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt enthält eine Medienkombination, die den Kriterien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilisationsmethode
10 Autoklavenzyklen oder SIP-Zyklen bei 121 °C für 30 min
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Spülen mit einer Wassermenge von ≥9 l
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen: nach Spülen mit 5 l Wasser und 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Installations- und Benetzungsanleitungen im OptiScale®-25 Benutzerhandbuch und die Einleitung im Leitfadens für die Sichtprüfung im Datenblatt für Zellulosemischester
  • Lagerung: Bitte beziehen Sie sich auf die Einführung zu Zellulosemischestern in der technischen Übersicht.
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das sich an die GMP-Leitlinien der FDA hält.
Rechtliche Hinweise
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2