Merck
MAB1952Z
Anti-Integrin-α3-Antikörper, Klon P1B5, azidfrei
clone P1B5, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD49c, MAB1952
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
100 μG
CHF 453.00
CHF 453.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1389
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P1B5, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA3(3675)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
AB1920MAB1992MAB1378
Gene Information
human ... ITGA3(3675)
Gene Information
human ... ITGA3(3675)
Gene Information
human ... ITGA3(3675)
Gene Information
human ... ITGA6(3655)
species reactivity
human
species reactivity
porcine, rat, goat, canine, sheep, hamster, equine, pig, bovine, human, mouse, chicken, horse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
clone
P1B5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
M-KID2, monoclonal
clone
NKI-GoH3, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rat
isotype
IgG1
isotype
-
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
Allgemeine Beschreibung
Integrine sind eine Familie dimerer Transmembranproteine, die die Zell-Zell-Adhäsion und die Adhäsion der extrazellulären Matrix vermitteln. Die von Integrinen geleiteten Signale spielen in vielen biologischen Prozessen eine Rolle, unter anderem bei Wachstum, Differenzierung, Migration und Apoptose von Zellen. Die Familie der Integrine umfasst mindestens 15 alpha- und 8 beta-Untereinheiten, die auf der Zelloberfläche mehr als zwanzig verschiedene, nicht kovalent gebundene alpha-beta-Kombinationen bilden können. Die alpha- und die beta-Untereinheiten weisen untereinander jeweils eine gewisse Homologie auf. Beide Untereinheiten tragen zur Bindung des Liganden bei. Die Integrin-alpha-Untereinheiten enthalten sieben schwache Sequenzwiederholungen in der N-terminalen Region, die möglicherweise wichtig für die Ligandenbindung sind, und falten sich Prognosen zufolge kooperativ zu einer einzigen beta-Propeller-Struktur aus sieben Blättern. Die alpha-3-Untereinheit (CD49c) ist in Epithelzellen stark konzentriert, wo sie an Laminin-5 stark anhaftet; die Laminin-5-induzierte schnelle Anhaftung kann durch Antikörper blockiert werden, die gegen die Integrin-Untereinheit alpha-3 gerichtet sind. Die alpha-3-Untereinheit kann in zwei unterschiedlichen Spleißvarianten auftreten, als „A“ und „B“ bezeichnet. Der einzige aus dieser abweichenden Spleißung resultierende Unterschied ist eine vollständige Veränderung der zytoplasmischen Domäne, während die extrazelluläre Domäne identisch ist. Knock-out-Mäuse, denen diese Untereinheit fehlt, zeigen pränatale Letalität und Anomalien in den Nieren.
Anwendung
Anti-Integrin-α3-Antikörper, Klon P1B5, azidfrei weist Werte von Integrin-α3 nach, wurde publiziert und zur Verwendung in IC, IH(P) validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Zur Verwendung im Anhaftungshemmungs-Assay mit Fibroblasten, den meisten Epithelzellen, aktivierten Lymphozyten auf Laminin, Kollagen und Fibronektin geeignet.
Immunhistochemie an humanen Mandeln
frisches gefrorenes Gewebe
Paraffin-eingebettetes Gewebe; Proteaseaufschluss erforderlich:
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Reagiert mit humanem alpha3-Integrin.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Immunglobulin der Maus in 20 mmol/l Natriumphosphat, 250 mmol/l NaCl, pH-Wert 7,6; ohne Konservierungsmittel.
Angaben zur Herstellung
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar.
Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Produkts im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Produkte mit Volumen von 200 μl oder weniger empfehlen wir, das Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder das Fläschchen kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälter′s zu entfernen.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Humane fetale Vorhautfibroblasten (HFFF), Neuroblastome
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Feng-Yi Ke et al.
Cancer science, 111(10), 3478-3492 (2020-07-11)
Ovarian cancer has a high recurrence rate after platinum-based chemotherapy. To improve the treatment of ovarian cancer and identify ovarian cancer-specific antibodies, we immunized mice with the human ovarian carcinoma cell line, SKOV-3, and generated hybridoma clones. Several rounds of
James Kenney et al.
PloS one, 16(7), e0254714-e0254714 (2021-07-17)
Integrin receptors for the extracellular matrix play critical roles at all stages of carcinogenesis, including tumor growth, tumor progression and metastasis. The laminin-binding integrin α3β1 is expressed in all epithelial tissues where it has important roles in cell survival, migration
Hong Liu et al.
Nature microbiology, 2, 16211-16211 (2016-11-15)
Aspergillus fumigatus is an opportunistic fungal pathogen that invades pulmonary epithelial cells and vascular endothelial cells by inducing its own endocytosis, but the mechanism by which this process occurs is poorly understood. Here, we show that the thaumatin-like protein CalA
Anna Valeria Samarelli et al.
The Journal of biological chemistry, 289(28), 19466-19476 (2014-05-27)
The synaptic protein Neuroligin 1 (NLGN1), a cell adhesion molecule, is critical for the formation and consolidation of synaptic connectivity and is involved in vascular development. The mechanism through which NLGN1 acts, especially in vascular cells, is unknown. Here, we
Rakshitha Pandulal Miskin et al.
Cancers, 13(3) (2021-01-31)
In the current study, we demonstrate that integrin α3β1 promotes invasive and metastatic traits of triple-negative breast cancer (TNBC) cells through induction of the transcription factor, Brain-2 (Brn-2). We show that RNAi-mediated suppression of α3β1 in MDA-MB-231 cells caused reduced