Größe auswählen
CHF 145.00
CHF 392.00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
16B1.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FURIN(5045)
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | HPA067869 | MABE443 | WH0006045M1 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... FURIN(5045) | Gene Information human ... FURIN(5045) | Gene Information human ... BPTF(2186) | Gene Information human ... RNF2(6045) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 16B1.1, monoclonal | clone polyclonal | clone 15B1.1, monoclonal | clone 6C2, monoclonal |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Furin in 10 µg of U-251 cell lysate.
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable