Merck
MIX0100L102
Mobius® MIX100L carrier
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
Qualitätsniveau
Parameter
4-40 °C temperature
Höhe
122 cm (48 in.)
Breite
81.3 cm (32 in.)
Tiefe
68.6 cm (27 in.)
Gewicht
33.6 kg (74 lb)empty
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
MIX0200L102MIX0500L102SN5MIX10EL0
material
304L stainless steel latch(es), linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s), stainless steel caster(s), high-density polyethylene stand, polyurethane caster(s)
material
304L stainless steel latch(es), high-density polyethylene stand, linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s), polyurethane caster(s), stainless steel caster(s)
material
304L stainless steel latch(es), high-density polyethylene stand, linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s), polyurethane caster(s), stainless steel caster(s)
material
-
weight
33.6 kg (74 lb)empty
weight
39 kg (86 lb)empty
weight
90.7 kg (200 lb)empty
weight
-
parameter
4-40 °C temperature
parameter
4-40 °C temperature
parameter
4-30 °C temperature
parameter
-
H
122 cm (48 in.)
H
124.5 cm (49 in.)
H
162.6 cm (64 in.)
H
-
W
81.3 cm (32 in.)
W
77.5 cm (30.5 in.)
W
119.4 cm (47 in.)
W
-
depth
68.6 cm (27 in.)
depth
97.8 cm (38.5 in.)
depth
101.6 cm (40 in.)
depth
-
Rechtliche Hinweise
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
The Mobius® Power MIX 100, 200 and 500 combine high performance mixing technology with design features that make it easy to use. The impeller design and motor are based on our magnetically coupled NovAseptic® mixing technology, a proven mixing technology in stainless steel tanks. The systems efficiently mix the most challenging buffers, media and biopharmaceutical ingredients.
Alle anzeigen