Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Höhe
15.5 cm (6.1 in.)
Porengröße
0.45 μm pore size
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | TANKMPK01 | TANKVNT02 | TANKMPK02 |
|---|---|---|---|
| compatibility for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IQ 7005 | compatibility for use with AFS®, for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Essential UV, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Integral, for use with RiOs™ Essential | compatibility for use with SDS, for use with tanks | compatibility for use with Direct-Q® UV, for use with Milli-Q® Direct, for use with RiOs™ Essential |
| pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.22 filter, μm | pore size 0.65 μm pore size |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit |
| H 15.5 cm (6.1 in.) | H 9 cm (3.5 in.) | H 33 cm (12.8 in.) | H 6 cm (2.4 in.) |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Allgemeine Beschreibung
Der Belüftungsfilter befindet sich oben im Lagertank, damit er einfach ausgewechselt und bei wenig Platz leichter eingesetzt werden kann.
Zur Verwendung mit Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 und Milli-Q® IX Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Aktivkohle, die flüchtige organische Verunreinigungen adsorbiert
- ein Kalk-Natron-Bett, das CO2 entfernt
- einen hydrophoben Membranfilter zur Rückhaltung von Partikeln und Bakterien
Verwandter Inhalt
Mit Milli- Q® Reinstwasser können Sie immer auf Ihre Forschung vertrauen. Entdecken Sie unser erweitertes Systemangebot, um die Laborwasserlösung zu finden, die dem Bedarf und den Anforderungen Ihres Labors gerecht wird.
Abbi sempre fiducia nella tua scienza con l’acqua ultrapura Milli-Q®. Trova tra il nostro assortimento di sistemi per l'acqua ulteriormente ampliato la soluzione che soddisfa perfettamente le esigenze e i limiti di spazio del tuo laboratorio.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.