Größe auswählen
CHF 221.00
CHF 867.00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-7,16,18-24,26-28H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChIKey
KMOUJOKENFFTPU-QNDFHXLGSA-N
1 of 4
Dieser Artikel | PHL89160 | Y0001777 | PHR2199 |
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule |
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?