Merck
L0130000
Lactulose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
Beilstein:
93773
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lactulose
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
InChIKey
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1356803BP210Y0001510
Lactulose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
L0130000
Lactulose
Lactulose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356803
Lactulose
Lactulose British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP210
Lactulose
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
lactulose
API family
lactulose
API family
lactulose
API family
lactulose
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Lactulose EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiao Hua et al.
Food chemistry, 137(1-4), 1-7 (2012-12-04)
Production of 1-lactulose and lactulose using commercial β-galactosidase DSM Maxilact® 5000 in the presence of fructose was investigated. Experiments were performed at 40 °C and pH 7.5. Lactose starting concentration was constantly 250 g/l. A novel transgalactosylation product 1-lactulose was
Cecilia Guerrero et al.
Food chemistry, 138(4), 2225-2232 (2013-03-19)
Batch synthesis of fructosyl-galacto-oligosaccharides from lactulose was performed with commercial β-galactosidase preparations from Aspergillus oryzae, Kluyveromyces lactis and Bacillus circulans. The enzyme from A. oryzae produced the highest yield and specific productivity of synthesis, being selected for further studies. Optimization
Edwin R Price et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 164(2), 351-355 (2012-11-21)
Flying vertebrates have been hypothesized to have a high capacity for paracellular absorption of nutrients. This could be due to high permeability of the intestines to nutrient-sized molecules (i.e., in the size range of amino acids and glucose, MW 75-180
C P Kelly et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 37(2), 252-262 (2012-11-21)
Coeliac disease, an autoimmune disorder triggered by gluten ingestion, is managed by a gluten-free diet (GFD), which is difficult for many patients. Larazotide acetate is a first-in-class oral peptide that prevents tight junction opening, and may reduce gluten uptake and
R Mathur et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(4), E698-E702 (2013-03-28)
Colonization of the gastrointestinal tract with methanogenic archaea (methanogens) significantly affects host metabolism and weight gain in animal models, and breath methane is associated with a greater body mass index (BMI) among obese human subjects. The objective of the study