Merck
11209
Ammoniumchlorid
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Synonym(e):
Salmiak
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.49
Beilstein:
4371014
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
eCl@ss:
38050207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Form:
solid
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Dampfdichte
1.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 160.4 °C)
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Assay
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Form
solid
Verunreinigungen
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
thiocyanate (SCN), complies
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Verlust
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH-Wert
4.6-6.0 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
Anionenspuren
bromide (Br-): in accordance
iodide (I-): in accordance
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Eignung
complies for appearance of solution
SMILES String
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
3110731107-M213330
form
solid
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder, crystals or chunks
assay
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
-
pH
4.6-6.0 (25 °C, 5%)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
pH
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
cation traces
As: ≤3 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Pb: ≤4 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg
cation traces
As: ≤0.5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cu: ≤2 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤2 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cation traces
As: ≤0.00005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0001%, Pb: ≤0.0001%, Zn: ≤0.0002%, heavy metals: ≤5 mg/kg (by ICP-OES)
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤2 ppm, Mg: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Neutron diffraction study of the crystal structure of ammonium chloride.
Levy, Henri A., and S. W. Peterson.
Physical Review, 86(5), 766-766 (1952)
The Vibrational Spectra of Molecules and Complex Ions in Crystals III. Ammonium Chloride and Deutero-Ammonium Chloride.
Wagner EL and Hornig DF.
J. Chem. Phys. , 18(3), 296-304 (1950)
Barbara Nozière et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(15), 3864-3872 (2010-04-02)
In natural environments such as atmospheric aerosols, organic compounds coexist with inorganic salts but, until recently, were not thought to interact chemically. We have recently shown that inorganic ammonium ions, NH(4)(+), act as catalysts for acetal formation from glyoxal, a
Ammonium chloride-catalyzed one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones under solvent-free conditions
Shaabani A, et al
Tetrahedron Letters, 44, 857-859 (2003)
Alexander J F Egan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(22), 8197-8202 (2014-05-14)
Bacteria surround their cytoplasmic membrane with an essential, stress-bearing peptidoglycan (PG) layer. Growing and dividing cells expand their PG layer by using membrane-anchored PG synthases, which are guided by dynamic cytoskeletal elements. In Escherichia coli, growth of the mainly single-layered