Merck
221244
Ammoniumnitrat
ACS reagent, ≥98%
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
500 G
CHF 82.20
2.5 KG
CHF 240.00
CHF 82.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
eCl@ss:
38060309
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98%
Form:
powder, crystals or granules
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder, crystals or granules
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
Glührückstand
≤0.01%
pH-Wert
4.5-6.0 (25 °C, 5%)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
169 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): passes test (lim. ~5 ppm)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChIKey
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
A74551.01188256064
form
powder, crystals or granules
form
solid
form
solid
form
crystals and lumps
assay
≥98%
assay
≥99.5%
assay
≥95.0% (alkalimetric)
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
cation traces
Fe: ≤2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.003%, Fe: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
-
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C
mp
169 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
Ammonium nitrate is a major component in nitrogen fertilizers[1] explosives and propellant oxidizer.[2]
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ammonium nitrate: combustion mechanism and the role of additives.
Sinditskii VP, et al.
Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 30(4), 269-280 (2005)
The Fertilizer Encyclopedia, 46-46 null
Sarah J Benson et al.
Science & justice : journal of the Forensic Science Society, 49(2), 73-80 (2009-07-18)
An evaluation was undertaken to determine if isotope ratio mass spectrometry (IRMS) could assist in the investigation of complex forensic cases by providing a level of discrimination not achievable utilising traditional forensic techniques. The focus of the research was on
Synthesis and characterization of hybrid MCM-41 materials for heavy metal adsorption.
Dimos K, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 126(1), 65-71 (2009)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 168-168 (1994)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf