Merck
402931
Kaliumfluorid
ACS reagent, ≥99.0%
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.10
Beilstein:
3902818
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.0%
Form:
crystalline powder
powder, crystals or chunks
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
ACS reagent
Dampfdruck
1.3 hPa ( 885 °C)
Assay
≥99.0%
Form
crystalline powder
powder, crystals or chunks
Verunreinigungen
≤0.01 meq/g Titr. base
≤0.03 meq/g Titr. acid
≤0.1% K2SiF6
pH-Wert
8-9 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
858 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES String
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
4491482298141.04994
form
crystalline powder, powder, crystals or chunks
form
powder
form
powder and chunks
form
solid
assay
≥99.0%
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.97% trace metals basis
assay
≥99.0% (precipitation titration)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
anhydrous
grade
-
grade
ACS reagent
impurities
≤0.01 meq/g Titr. base, ≤0.1% K2SiF6, ≤0.03 meq/g Titr. acid
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤0.05% Free acid (as HF)
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.001% (by ICP), Na: ≤0.2%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.2%, excess alkali: ≤0.05% (as KOH), heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Anwendung
Eine vielseitige Fluoridionenquelle für Studien ionenspezifischer Quellung und Entquellung ampholytischer Polymergele , Raumtemperatur Oxidation von Edelmetallen in HF und bei der Messung der elektronischen Polarisierbarkeit von Ionen in Polymeren von Alkalimetallhalogeniden.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yingying Li et al.
Frontiers in chemistry, 8, 832-832 (2020-11-12)
The rare-earth nanocrystals containing Er3+ emitters offer very promising tools for imaging applications, as they can not only exhibit up-conversion luminescence but also down-conversion luminescence in the second near-infrared window (NIR II). Doping non-lanthanide cations into host matrix was demonstrated
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf