Merck
60240
Kaliumfluorid
purum p.a., ≥99.0% (F)
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
250 G
CHF 53.90
1 KG
CHF 170.00
CHF 53.90
Voraussichtliches Versanddatum01. Dezember 2025Details
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.10
Beilstein:
3902818
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.0% (F)
Form:
powder or crystals
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Dampfdruck
1.3 hPa ( 885 °C)
Qualität
purum p.a.
Assay
≥99.0% (F)
Form
powder or crystals
pH-Wert
8-9 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
858 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
602396023860238
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% (F)
assay
≥99.0% (F)
assay
≥99.5% (F)
assay
≥99.5% (F)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
purum p.a.
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Allgemeine Beschreibung
Potassium fluoride (KF) on activated alumina is a highly reactive catalyst (basic in nature) for various organic reactions. High reactivity is due to the formation of potassium hexafluoroaluminiate, potassium hydroxide and potassium aluminate on the interaction of its fluoride ion with alumina.[1] Celite coated with potassium fluoride participates in various hydrogen-bond-mediated reactions.[2] Potassium fluoride on basic alumina in acetonitrile has been employed for the ultrasound-assisted deprotection of tert-butyldimethylsilyl ethers of phenols.[3] Neutralization reaction of hydrofluoric acid with KOH or postassium carbonate affords KF.[4]
Anwendung
Eine vielseitige Fluoridionenquelle für Studien ionenspezifischer Quellung und Entquellung ampholytischer Polymergele , Raumtemperatur Oxidation von Edelmetallen in HF und bei der Messung der elektronischen Polarisierbarkeit von Ionen in Polymeren von Alkalimetallhalogeniden.
Potassium fluoride may be employed for doping the natural calcium phosphate (NP) for high yield synthesis of activated alkenes.[5]
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Characterization of the actual catalytic agent in potassium fluoride on activated alumina systems.
Weinstock LM, et al.
Tetrahedron Letters, 27(33), 3845-3848 (1986)
Potassium fluoride on celite. A versatile reagent for C-, N-, O-, and S-alkylations.
Ando T and Yamawaki J.
Chemistry Letters (Jpn), 1, 45-46 (1979)
Natural phosphate doped with potassium fluoride and modified with sodium nitrate: Efficient catalysts for the Knoevenagel condensation.
Sebti S, et al.
Tetrahedron Letters, 43(10), 1813-1815 (2002)
Selective desilylation of tert-butyldimethylsilyl ethers of phenols using potassium fluoride-alumina and ultrasound.
Schmittling EA and Sawyer JS.
Tetrahedron Letters, 32(49), 7207-7210 (1991)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 887-887 (1994)