Merck
BR26311
BRAND® accu-jet® pro pipette controller
AC/DC input 230 V AC, UK plug, magenta
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
BRAND 26311
Volumen
0.1-200 mL
Farbe
magenta
Allgemeine Beschreibung
All with one hand: select the delivery mode (gravity-delivery/blow-out) and adjust the motor speed range with your thumb. Perfect fit for glass and plastic pipettes from 0.1 to 200 mL.
  • Adjustable motor speed limiter - for slower speed settings allows even more sensitive control of filling and dispensing rates for lower volume pippettes
  • Ergonomic handgrip and a weight of only 190 g
  • A flashing red LED indicated when the storage battery need charging
  • Approx eight hours of continuous pipetting (with a 10 mL pipette) without recharging
  • Direct outlet of liquid vapors protects against corrosion to ensure long instrument life
  • 0.2 mm hydrophobic membrane filter + built-in check valve protect against liquid penetrating inside
Supplied with: A nickel-metal hybride battery, 2 battery compartment covers (place the instrument inverted on the bench), wall support, battery charger (except Z637688 which has no charger) and 2 spare membrane filters 0.2 μm.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)