mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PM6/248, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
baboon, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1-2 μg/mL using human platelets
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA2B(3674)
1 of 4
Dieser Artikel | SAB4700375 | HPA031171 | HPA031170 |
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Gene Information human ... ITGA2B(3674) | Gene Information human ... ITGA2B(3674) | Gene Information human ... ITGA2B(3674) | Gene Information human ... ITGA2B(3674) |
| clone PM6/248, monoclonal | clone HIP2, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity baboon, human | species reactivity nonhuman primates, human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions