Fortfahren mit
Qualität
Molecular Biology
200
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
pH-Wert
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤30 ppm
Kationenspuren
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Fremdaktivität
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES String
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChIKey
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
1 of 4
Dieser Artikel | P5504 | 60349 | 1.05099 |
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (acidimetric) |
| grade for molecular biology | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form crystals | form solid |
| pH 9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L) | pH 9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L) | pH 9.1-9.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O) | pH 9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
| solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?