Größe auswählen
CHF 350.00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~56.3 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
400 μg/mL
Farbe
colorless to clear
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HRR-1(9971)
1 of 4
Dieser Artikel | SRP2128 | SRP2039 | SRP2076 |
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥85% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| concentration 400 μg/mL | concentration 250 μg/mL | concentration - | concentration 700 μg/mL |
| mol wt ~56.3 kDa | mol wt ~81.1 kDa | mol wt ~56.6 kDa | mol wt ~35 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?