Merck
29654-U
Zertifiziertes Fläschchen-Kit, geringe Adsorption (LA), 2 ml, Packung mit 100 Stk.
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
Synonym(e):
Low Adsorption Vial Kit
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
amber glass vial (with marking spot)
light blue polypropylene cap (Mass Spec quality)
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 9 mm
Kompatibilität
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
29651-U29652-U29661-U
fitting
thread for 9 mm
fitting
thread for 9 mm
fitting
thread for 9 mm
fitting
thread for 9 mm
volume
2 mL
volume
2 mL
volume
2 mL
volume
0.3 mL
material
amber glass vial (with marking spot), natural PTFE/silicone septa (with slit), light blue polypropylene cap (Mass Spec quality)
material
clear glass vial (with marking spot), light blue polypropylene cap (Mass Spec quality), natural PTFE/silicone septa
material
clear glass vial (with marking spot), light blue polypropylene cap (Mass Spec quality), natural PTFE/silicone septa (with slit)
material
clear glass vial, light blue polypropylene cap, natural PTFE/silicone septa
compatibility
for use with Agilent/HP, for use with Waters
compatibility
for use with Agilent/HP, for use with Thermo Fisher, for use with Waters
compatibility
for use with Agilent/HP, for use with Thermo Fisher, for use with Waters
compatibility
-
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type blue polypropylene hole cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Allgemeine Beschreibung
Supelco′s neue Fläschchen mit geringer Adsorption (GA) werden mit einem Verfahren hergestellt, das die Anzahl an Hydroxygruppen auf der Glasoberfläche des Fläschchen′s verringert, die Oberflächenaktivität signifikant verringert und gleichzeitig die analytische Quantifizierung verbessert sowie pH-Verschiebungen in der Probe minimiert. Derselbe Prozess entfernt auch ungewünschte Oberflächenmetalle wie Natrium und Bor, die Proben kontaminieren und die Spurenanalyse beeinträchtigen können. Anders als andere Verfahren zum Verringern der Oberflächenaktivität von Fläschchen ist das Entfernen der Oberflächenaktivität bei GA-Fläschchen ein wesentlicher Teil des Herstellungsprozesses und keine chemische Oberflächenbehandlung.
Die Fläschchen und Verschlüsse sind für eine optimale Leistung in HPLC-, GC/MS- und LC/MS-Anwendungen konzipiert, entwickelt und hergestellt. Alle Teile des Fläschchensystems (Fläschchen, Kappe und Septum) können mit der Probe in Kontakt kommen und sind wesentlich für das Analyseergebnis.
Wir empfehlen die Verwendung von GA-Fläschchen mit einer MSQ-Polypropylenkappe und PTFE-Silikonsepten. Diese Kombination aus Kappe und Septen wurde speziell für den Gebrauch in der Massenspektrometrie entwickelt. Sie zeigt wenig bis keine Hintergrundkontamination im Vergleich zu anderen Kappen- und Septenprodukten auf dem Markt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Protokolle
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Verwandter Inhalt
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.